Phenol ≥99%, Kristalle ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbolsäure
0735-500GEA
196
EUR
0735-500G
0735-250G
0735-1KG
Phenol ≥99%, Kristalle ACS
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Molecular Weight: 94,11 g/mol Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 40,8 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of Solution | Pass |
Freezing Range | ≥40,5°C |
Moisture (KF) | ≤ 0,5% |
Purity | ≥ 99% |
Residue After Evaporation | ≤ 0,05% |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...