DL-α-Tocopherolacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL29992-50G-FEA 62.2 EUR
SIAL29992-50G-F
DL-α-Tocopherolacetat, Sigma-Aldrich®
DL-α-Tocopherolacetat
Formel: C₃₁H₅₂O₃
Molecular Weight: 472,75 g/mol
MDL: MFCD00072042
CAS-Nummer: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0