2'-Brom-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4931-250MEA
0
EUR
COBBCA-4931-250M
COBBCA-4931-1G
2'-Brom-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Brom-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₃ |
MDL:
MFCD15143525 CAS-Nummer: 1215205-67-6 |