Creatinin
Lieferant: GREINER BIOCHEMICA
GRNB11711704EA
65.3
EUR
GRNB11711704
Creatinin
Creatinin
Formel:
C₄H₇N₃O Molecular Weight: 113,12 g/mol |
MDL:
MFCD00059730 CAS-Nummer: 60-27-5 EINECS: 200-466-7 |