di-Silberoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

223638-10G 223638-50G
SIAL223638-10GEA 215 EUR
SIAL223638-10G SIAL223638-50G
di-Silberoxid, Sigma-Aldrich®
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Molecular Weight: 231,74 g/mol
Schmelzpunkt: 800…830 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR