Straw pipettes, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
Corning®
GOSSEPI1B-05EA 889 EUR
GOSSEPI1B-05 GOSSEPI24B-02 GOSSEPI1B-03 GOSSEPI24B-01 GOSSEPI5-01
Straw pipettes, Corning® Gosselin™
Pipetten Saugpipetten
Straw pipettes made of PP for liquid handling.
  • Packed in tamper-evident zip bags
  • Sterile (SAL 10-3)
  • Universal size
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904