1,1-Dichlorethylen stabilisiert, Msynth® plus
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Vinylidenchlorid1,1-Dichlorethen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
8.45033.9999EA 0 EUR
8.45033.9999
1,1-Dichlorethylen stabilisiert, Msynth® plus
1,1-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Molecular Weight: 96,94 g/mol
Siedepunkt: 31,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –122 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011653
CAS-Nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.5 g/l (25 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 96.94 g/mol
Boiling Point 31.2 - 31.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 665 hPa (20 °C)
Flash Point -25 °C
Refractive Index 1.4254 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 8.4 - 16.5 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid