Tetrachlorethylen, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: EthylentetrachloridPerchlorethylenTetrachlorethen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
15889-10ML-FEA 233 EUR
15889-10ML-F
Tetrachlorethylen, Supelco®
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
Molecular Weight: 165,83 g/mol
Siedepunkt: 121,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/79/26653279.jpg