Canister for cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Lieferant: Contec
SATWipes®
115-1874EA 136 EUR
115-1874
Canister for cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Wischtuch-Spender
This reusable canister holds pre-saturated wipes that are 6" x 9" (152×229 mm) and are dispensed from center-pull rolls.
Canister comes with a snap close lid that helps keep wipes saturated and clean.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904