Benzylchlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyme: α-ChlortoluolChlorphenylmethanChlormethylbenzol(Chlormethyl)benzol
EHERC11519000EA 38 EUR
EHERC11519000
Benzylchlorid
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Molecular Weight: 126,59 g/mol
Siedepunkt: 179,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41,2 °C
Dichte: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000889
CAS-Nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131