Probengläschen in Vial File®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
Vial File®
WHEAW224695EA 224 EUR
WHEAW224695 WHEAW224696 WHEAW224897 WHEAW224954 WHEAW224955 548-2191 548-2190 215-3494 548-2161 WHEAW224693 548-2160 WHEAW224694
Probengläschen in Vial File®, WHEATON®
Vials
Klare Fläschchen sind aus Borosilikatglas gefertigt, das kaum extrahierbare Substanzen enthält, braune Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas.
  • PS-Box mit Gittereinteilung, Schaumeinlagen und alphanumerischer Indexkarte zur Organisation und zum Schutz der Fläschchen
  • Klarglas-Fläschchen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
  • Braunglas-Fläschchen gemäß den Anforderungen der Norm USP Typ I hinsichtlich der Lichtemission zum Schutz lichtempfindlicher Produkte
  • Fläschchen mit montierten Kappen