Untersuchungshandschuhe, Latex, steril, Micro-Touch® Sterile
Lieferant: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
553344 553343
112-1824EA 346 EUR
112-1824 112-1823
Untersuchungshandschuhe, Latex, steril, Micro-Touch® Sterile
Handschuhe
Micro-Touch® Sterile-Untersuchungshandschuhe eignen sich perfekt für alle medizinischen Anwendungen, die Sterilität ohne den Einsatz von OP-Handschuhen erfordern (z. B. Endoskopie, offene Wunden). Diese puderfreien, proteinarmen Handschuhe mit geringen Chemikalienrückständen minimieren das Risiko einer Typ I-Allergie.
  • Puderfrei, texturierte Fingerkuppen
  • Einfaches Anziehen selbst mit feuchten Händen, ausgezeichnete Instrumentengriff
  • Sichere Barriere gegen Viren und Mikroorganismen
  • Die Innenbeschichtung aus Polyacrylat sorgt für mehr Weichheit und Tragekomfort
  • Die Handschuhe sind gründlich mit Gammastrahlen sterilisiert (mind. 25 kGy).
Standards: EN 455; AQL 1,5
Verpackung: Paarweise verpackt in einem schützenden Doppeleinschlag.