Ethylbenzol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Phenylethan
PROOCHEUSC12EA 186 EUR
PROOCHEUSC12
Ethylbenzol
Ethylbenzol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 136,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011647
CAS-Nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/41/766041.jpg