Toluol, wasserfrei (max. 0,005% H₂O), SeccoSolv®, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan

1.08326.1001EA 0 EUR
1.08326.1001
Toluol, wasserfrei (max. 0,005% H₂O), SeccoSolv®, Sigma-Aldrich®
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR