Toluol, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylbenzol Phenylmethan Retinnaphtha Methylbenzen Anisen Toluen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08331.1000EA 136 EUR
1.08331.1000
Toluol, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.52 g/L (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8%(V)
Density 0.87 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity Kinematic 0.7 mm²/s (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid