Toluol, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan
28681.295EA 79.8 EUR
28681.295
Toluol, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® zur Synthese
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0050 %
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,0001 meq/g
Benzol Max. 0,05 %
Thiophen 0,0001 %
Verkohlbare Substanzen Entspricht
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,01 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,01 ppm
Pb (Blei) Max. 0,01 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,01 ppm
Gesamt S (Schwefel) Max. 10 ppm