Toluol ≥99%, GPR RECTAPUR® für die Pathologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methylbenzol Phenylmethan Retinnaphtha Methylbenzen Anisen Toluen
28684.364EA 150 EUR
28684.364
Toluol ≥99%, GPR RECTAPUR® für die Pathologie
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Boiling point 109 - 112 °C
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Benzene Max. 0.02 %
Evaporation residue Max. 50 ppm