4-Aminobenzamidoxim 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
H51788.03
H51788.06
H51788.03EA
75
EUR
H51788.03
H51788.06
4-Aminobenzamidoxim 97%
4-Aminobenzamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 277319-62-7
Molecular Formula: C7H9N3O
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD08061151
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151,17 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061151 CAS-Nummer: 277319-62-7 |