4-Pentyloxyanilin
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO005867-5GEA
0
EUR
FLUO005867-5G
FLUO005867-25G
4-Pentyloxyanilin
4-Pentyloxyanilin
Formel:
C₁₁H₁₇NO |
MDL:
MFCD00007867 CAS-Nummer: 39905-50-5 EINECS: 254-695-2 |