Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 55% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
SIAL72453-250ML-FEA 175 EUR
SIAL72453-250ML-F
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 55% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5