Lidocain, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALL1026-1VLEA 193 EUR
SIALL1026-1VL
Lidocain, Sigma-Aldrich®
Lidocain
Formel: C₁₄H₂₂N₂O
MDL: MFCD00026733
CAS-Nummer: 137-58-6
EINECS: 205-302-8