Pipettenständer, drehbar
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
612-5697EA 91.05 EUR
612-5697
Pipettenständer, drehbar
Pipettenständer
Gestell für Pipetten mit zwei drehbaren Lochplatten und Auffangschale. Die Halterungen sind geeignet für bis zu 40 Pipetten in unterschiedlichen Größen, für alle Mess- und Vollpipetten bis max. 18 mm Durchmesser.
  • PP, Stahl verchromt
  • Einstellbare Höhe bis 450 mm
  • Auffangschale schützt die Pipettenspitzen und nimmt abtropfende Flüssigkeit auf
  • Ein sehr stabiler Standfuß sorgt für absolute Kippsicherheit
  • Durch ein innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig
  • Aufnahmeplatten können einfach, flexibel und einhändig in der Höhe angepasst werden