p-Xylol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dimethylbenzol
EHERC17945200EA
53
EUR
EHERC17945200
p-Xylol
p-Xylol
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106,17 g/mol Siedepunkt: 138,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 1,096 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008556 CAS-Nummer: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |