p-Xylol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dimethylbenzol
28984.292EA
52.1
EUR
28984.292
p-Xylol ≥99%, GPR RECTAPUR®
p-Xylol
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106,17 g/mol Siedepunkt: 138,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 14 °C Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008556 CAS-Nummer: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | 137 - 139 °C |
Solidification point | 12 - 14 °C |
Brechungsindex (20°C) | 1.495 - 1.499 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |