p-Xylol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95680-50MLEA 755 EUR
95680-50ML NOVS95680-5ML
p-Xylol, Supelco®
p-Xylol
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 138,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008556
CAS-Nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/73/27079973.jpg