Mesitylen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,5-Trimethylbenzol
A11323.APEA
59.8
EUR
A11323.AP
A11323.AE
A11323.0F
Mesitylen ≥98%
Mesitylen
Purity: 98+%
CAS No.: 108-67-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Unpleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 906806
Merck Reference: 14,5907
UN No.: 2325
MDL No.: MFCD00008538
Formel:
C₉H₁₂ Molecular Weight: 120,19 g/mol Siedepunkt: 163…165 °C Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0,865 Flammpunkt: 44 °C (111 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008538 CAS-Nummer: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Merck Index: 14,5907 |