Mesitylen zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzol
8.05890.9021EA 854 EUR
8.05890.9021 8.05890.6165 8.05890.0250 8.05890.1000 8.05890.9999
Mesitylen zur Synthese
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008538
CAS-Nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934