(Chlormethyl)pentamethylbenzol

Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
Gefahr

Synonyme: Pentamethylbenzylchlorid

MENAST1720.100EA 0 EUR
MENAST1720.100
(Chlormethyl)pentamethylbenzol
(Chlormethyl)pentamethylbenzol
Formel: (C₆(CH₃)₅)CH₂Cl
Molecular Weight: 196,72 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…81 °C
MDL: MFCD00000900
CAS-Nummer: 484-65-1
EINECS: 207-608-7
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR