6-Chinolylmethylether 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

ACRO179341000EA 232 EUR
ACRO179341000 ACRO179340250
6-Chinolylmethylether 98%
6-Chinolylmethylether
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,152 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006800
CAS-Nummer: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR