6-Chinolylmethylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11736.14EA 109 EUR
A11736.14 A11736.06 A11736.22
6-Chinolylmethylether ≥98%
6-Chinolylmethylether
Purity: 98%
CAS No.: 5263-87-6
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6250
Melting Point: 17-20°
Boiling Point: 141-145°/15mm
Beilstein Reference: 115244
MDL No.: MFCD00006800
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 141…145 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1,152
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006800
CAS-Nummer: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2