8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIAL32502-100GEA 161 EUR
SIAL32502-100G
8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
8-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71,2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006807
CAS-Nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR