8-Chinolinol ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07098.0250EA 237 EUR
1.07098.0250
8-Chinolinol ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
8-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71,2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006807
CAS-Nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04869
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.56 g/l (20 °C)
Melting Point 72.5 - 74.0 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)