8-Chinolinol ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
26123.237EA
157
EUR
26123.237
8-Chinolinol ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
8-Chinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 71,2 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006807 CAS-Nummer: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 Merck Index: 13,04869 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Melting point | 72.5 - 74.0 °C |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Insolubility in acetone | Max. 50 ppm |
Insolubility in HCl 2 N | Max. 100 ppm |
Insolubility in NaOH 1 N (± 80°C) | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |