Cyclohexanon, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02482-1MLEA 38.5 EUR
02482-1ML
Cyclohexanon, Supelco®
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 155,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/66/26652466.jpg