Cyclooctanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO111441000EA 69.7 EUR
ACRO111441000 ACRO111440250 ACRO111445000
Cyclooctanon 98%
Cyclooctanon
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 195…197 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001754
CAS-Nummer: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA