1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Homocycloleucin1-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
ACRO203950250EA 96.3 EUR
ACRO203950250
1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
1-Aminocyclohexancarbonsäure
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001487
CAS-Nummer: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %