1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Homocycloleucin1-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
A11853.14EA 98.8 EUR
A11853.14 A11853.06
1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
1-Aminocyclohexancarbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 2756-85-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 300°
Beilstein Reference: 2355692
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001487
CAS-Nummer: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0