Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Naphthen, Hexahydrobenzol, Hexamethylen
8104.1000EA
67.05
EUR
8104.1000
8104.2500
Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84,16 g/mol Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | min. 99 % |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.02 % |