Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRPD-4701.0025EA
0
EUR
ABCRPD-4701.0025
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Formel:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd Molecular Weight: 701,91 g/mol |
MDL:
MFCD00009593 CAS-Nummer: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |