Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Laureth-23, Brij 35
228340010 228342500 228345000 228340051
ACRO228340010EA 109 EUR
ACRO228340010 ACRO228342500 ACRO228345000 ACRO228340051
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formel: (C₂₀H₄₂O₅)n
Siedepunkt: >100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…40 °C
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043063
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Waxy pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Antioxidant without antioxidant
Impurity ≤1 ppm free Ethyleneoxide
Acid value ≤5 mg KOH/g
Hydroxyl value 40 to 60 mg KOH/g