Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Laureth-23, Brij 35
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 139 EUR
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in Wasser
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formel: (C₂₀H₄₂O₅)n
Dichte: 1,03 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043063
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %