Brij® 35
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Brij® L23
A15809.0BEA 69 EUR
A15809.0B A15809.0I A15809.30
Brij® 35
Brij® 35
For use in Stein-Moore chromatography
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 35…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6