D(-)-Chinasäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L15238.06EA 21 EUR
L15238.06 L15238.14
D(-)-Chinasäure ≥98%
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
Molecular Weight: 192,17 g/mol
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2
EINECS: 201-072-8
Merck Index: 14,8059