Brij® 35 (Konzentrat), hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Brij® L23
0217-1KGEA 281 EUR
0217-1KG 0217-5KG VWRV0217-1KG
Brij® 35 (Konzentrat), hochrein
Brij® 35
Nichtionische Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.
  • White waxy solid
Hydroxyl Number: 40-60. Non-ionic - containing no charge (polyoxyethylenes or alkyl glucosides). Non-ionic detergents are suited for solubilising embrane proteins without altering biological activity.
Formel: (C₂H₄O)nC₁₂H₂₆O
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hydroxylzahl 40 - 60
Feuchtigkeit (KF) ≤ 3 %