Saccharin Natrium
Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH
CSLO2578.0100EA
30.3
EUR
CSLO2578.0100
Saccharin Natrium
Saccharin Natrium
Formel:
C₇H₅NNaO₃S Molecular Weight: 206,18 g/mol |
MDL:
MFCD00013092 CAS-Nummer: 128-44-9 EINECS: 204-886-1 |