Brij® 35 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
Synonyme: Brij® L23
DG003 DG004
DG003EA 348 EUR
DG003 DG004
Brij® 35 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6