Brij® 35 30% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Brij® L23
KRAF04214.3000EA 98.9 EUR
KRAF04214.3000
Brij® 35 30% in wässriger Lösung
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6