Salzsäure 2 mol/l (2 N), SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
4.80934.1000 4.80934.9025
4.80934.1000EA 106 EUR
4.80934.1000 4.80934.9025
Salzsäure 2 mol/l (2 N), SAFC®
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II