D(-)-Chinasäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00218.0050EA 117 EUR
8.00218.9999 8.00218.0050
D(-)-Chinasäure, Sigma-Aldrich®
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
Molecular Weight: 192,17 g/mol
MDL: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2
EINECS: 201-072-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 290 g/l (9 °C) (experimental)
Melting Point 162.5 °C
Molar Mass 192.17 g/mol
Bulk Density 670 - 750 kg/m3
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)