Brij® 35
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Brij® L23
MOLE34909650-1KGEA 0 EUR
MOLE34909650-1KG MOLE34909650-100G
Brij® 35
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6